Sodium-1-propanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Propanesulphonic acid sodium salt, 1-Propanesulphonic acid Sodium Salt, Propanesulphonic acid Sodium Salt, IPC-ALKS-3
B22210.03
B22210.06
B22210.14
B22210.03EA
240
PLN
B22210.03
B22210.06
B22210.14
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 14533-63-2
Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na
Formula Weight: 146.14
MDL No.: MFCD00062546
Formuła:
C₃H₈O₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062546 Numer CAS: 14533-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 238-564-7 |