2-Furylacetone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22171.06
B22171.14
B22171.06EA
468
PLN
B22171.06
B22171.14
2-Furylacetone 99%
2-Furylacetone
Purity: 99%
CAS No.: 6975-60-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 179-180°
MDL No.: MFCD02683084
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 179…180 °C Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) |
Numer MDL:
MFCD02683084 Numer CAS: 6975-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 230-234-0 |