5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
B22170.18
B22170.30
B22170.18EA
634
PLN
B22170.18
B22170.30
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Purity: 97%
CAS No.: 77-08-7
Molecular Formula: C21H24O4
Formula Weight: 340.42
Melting Point:
Formuła:
C₂₁H₂₄O₄ MW: 340.42 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021235 Numer CAS: 77-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-003-1 |