Aminoacetonitrile sulphate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
B22155.14
B22155.22
B22155.36
B22155.14EA
251
PLN
B22155.14
B22155.22
B22155.36
Aminoacetonitrile sulphate 97%
Aminoacetonitrile sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 5466-22-8
Molecular Formula: C4H8N8.H2SO4
Formula Weight: 210.21
Odour: Odourless
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3916094
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012851
Formuła:
C₄H₁₀N₄O₄S MW: 210.21 g/mol Temp. topnienia: ∼ 160 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012851 Numer CAS: 5466-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-772-0 ADR: 6.1 III |