Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22137.18
B22137.30
B22137.18EA
393
PLN
B22137.18
B22137.30
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 99%
Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Purity: 99%
CAS No.: 604-68-2
Molecular Formula: C16H22O11
Formula Weight: 390.34
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 98852
Optical Rotation: +102° (c=5 in chloroform)
MDL No.: MFCD00064071
Formuła:
C₁₆H₂₂O₁₁ Temp. topnienia: 109…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064071 Numer CAS: 604-68-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-073-2 |