Drukuj
Cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B22066.14 B22066.22
B22066.14EA 330 PLN
B22066.14 B22066.22
Cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 13455-36-2 Molecular Formula: Co3O8P2 Formula Weight: 366.74 MDL No.: MFCD00016028
Formuła: Co₃O₈P₂
MW: 366.74 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016028
Numer CAS: 13455-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-655-6