2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
B21867.06
B21867.14
B21867.22
B21867.06EA
228
PLN
B21867.06
B21867.14
B21867.22
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 656-53-1
Molecular Formula: C8H11NO2S
Formula Weight: 185.24
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185.24 g/mol Temp. Wrzenia: 116…118 °C (6 mmHg) Gęstość: 1.147 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005338 Numer CAS: 656-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-515-7 |