Croconic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
B21809.03
B21809.06
B21809.03EA
1270
PLN
B21809.03
B21809.06
Croconic acid 98%
Croconic acid
Purity: 98%
CAS No.: 488-86-8
Molecular Formula: C5H2O5
Formula Weight: 142.07
Odour: Odourless
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00181389
Formuła:
C₅H₂O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00181389 Numer CAS: 488-86-8 |