Naphthalene-1-sulphonic acid hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21782.09
B21782.18
B21782.09EA
386
PLN
B21782.09
B21782.18
Naphthalene-1-sulphonic acid hydrate 98%
Naphthalene-1-sulphonic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6036-48-2
Molecular Formula: C10H8O3S.xH2O
Formula Weight: 208.23(anhy)
Melting Point: 89-91°(dried)
UN No.: UN2585
MDL No.: MFCD00003987
Formuła:
C₁₀H₈O₃S·xH₂O Temp. topnienia: 89…91 °C (dried) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003987 Numer CAS: 6036-48-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-610-1 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,6376 |