Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N1,N3-Diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
B21721.14
B21721.22
B21721.14EA
426
PLN
B21721.14
B21721.22
Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride ≥98%
Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 123071-42-1
Molecular Formula: C15H14N2.HCl
Formula Weight: 258.75
Melting Point: ca 225° dec.
MDL No.: MFCD00054634
Formuła:
C₁₅H₁₄N₂·HCl MW: 258.75 g/mol Temp. topnienia: ∼ 215 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054634 Numer CAS: 123071-42-1 |