1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B21711.04
B21711.09
B21711.04EA
329
PLN
B21711.04
B21711.09
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 43039-98-1
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Flash Point:
Formuła:
C₆H₇NOS Temp. Wrzenia: 110 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,174 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01681404 Numer CAS: 43039-98-1 |