N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Boc-Thr(Bzl)-OH, (2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)butanoic acid, N-Boc-O-benzyl-L-threonine, BOC-O-Benzyl-L-threonine
B21677.03
B21677.06
B21677.03EA
169
PLN
B21677.03
B21677.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine
Purity: 99%
CAS No.: 15260-10-3
Molecular Formula: C16H23NO5
Formula Weight: 309.36
Melting Point: 115-116°
MDL No.: MFCD00066062
Formuła:
C₁₆H₂₃NO₅ MW: 309.36 g/mol Temp. topnienia: 115…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066062 Numer CAS: 15260-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-304-5 |