Cyclohexyl hexanoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21547.14
B21547.22
B21547.14EA
598
PLN
B21547.14
B21547.22
Cyclohexyl hexanoate 99%
Cyclohexyl hexanoate
Purity: 99%
CAS No.: 6243-10-3
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
MDL No.: MFCD00046356
Formuła:
C₁₂H₂₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046356 Numer CAS: 6243-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 228-354-3 |