1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethane-1,2-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Ethylene Glycol Ditosylate, 1,2-Bis(p-toluenesulphonyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(p-toluenesulphonate), Ethylene glycol bis-p-toluenesulphonate
B21539.09
B21539.18
B21539.30
B21539.09EA
473
PLN
B21539.09
B21539.18
B21539.30
1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
Purity: 97%
CAS No.: 6315-52-2
Molecular Formula: C16H18O6S2
Formula Weight: 370.45
Melting Point: 122-127°
MDL No.: MFCD00008549
Formuła:
C₁₆H₁₈O₆S₂ Temp. topnienia: 122…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008549 Numer CAS: 6315-52-2 |