Pseudothiohydantoin 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-aminothiazol-4(5H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
B21461.06
B21461.14
B21461.22
B21461.06EA
295
PLN
B21461.06
B21461.14
B21461.22
Pseudothiohydantoin 97%
Pseudothiohydantoin
Purity: 97%
CAS No.: 556-90-1
Molecular Formula: C3H4N2OS
Formula Weight: 116.14
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD00003186
Formuła:
C₃H₄N₂OS MW: 116.14 g/mol Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003186 Numer CAS: 556-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-145-6 |