tlenek cyrkonu (IV) cement
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
42493.30
42493.A1
42493.30EA
891
PLN
42493.30
42493.A1
tlenek cyrkonu (IV) cement
tlenek cyrkonu (IV)
CAS No.: 1314-23-4
Physical Form: Liquid/paste
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD01868884
Formuła:
ZrO₂ MW: 123.22 g/mol Temp. Wrzenia: 4300 Temp. topnienia: 2680 Gęstość: 5.75 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011310 Numer CAS: 1314-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2 Klasyfikacja Merck : 14,10180 |