(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21457.09
B21457.18
B21457.09EA
465
PLN
B21457.09
B21457.18
(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
(+/-)-alpha-Bisabolol
Purity: 96%
CAS No.: 515-69-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 5733954
MDL No.: MFCD03846910
Formuła:
C₁₅H₂₆O Gęstość: 0,93 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00129082 Numer CAS: 515-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-205-9 Klasyfikacja Merck : 14,1241 |