1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
B21428.06
B21428.14
B21428.06EA
272
PLN
B21428.06
B21428.14
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 3923-52-2
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 179-180°/18mm
Beilstein Reference: 514549
MDL No.: MFCD00041570
Formuła:
C₁₅H₁₂O MW: 208.26 g/mol Temp. Wrzenia: 179…180 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 44…48 °C Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041570 Numer CAS: 3923-52-2 |