Drukuj
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Iron ammonium oxalate, Ammonium ferric oxalate, Ammonium iron oxalate trihydrate
B21411.22 B21411.36
B21411.22EA 248 PLN
B21411.22 B21411.36
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Purity: 98% CAS No.: 13268-42-3 Molecular Formula: (NH4)3Fe(C2O4)3.3H2O Formula Weight: 428.07 (374.02anhy) UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150137
Formuła: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
MW: 428.07 g/mol (374.02 anhy)
Gęstość: 1.780
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150137
Numer CAS: 13268-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 238-090-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,517