Drukuj
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B21369.03 B21369.06
B21369.03EA 466 PLN
B21369.03 B21369.06
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 207742-76-5 Molecular Formula: C4H7N5.H2SO4.xH2O Formula Weight: 223.22(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00012789
Formuła: C₄H₇N₅·H₂SO₄·xH₂O
MW: 223.22 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012789
Numer CAS: 207742-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 256-446-3