Drukuj
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
B21357.AUEA 1540 PLN
B21357.AU B21357.AK
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Boron trifluoridedimethanol complex
Formuła: BF₃·2CH₃OH
MW: 131,89 g/mol
Temp. Wrzenia: 58…60 °C (4 mmHg)
Gęstość: 1,222
Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071635
Numer CAS: 2802-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-543-9
Jednostka: 2922
ADR: 8,II