3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21345.06
B21345.14
B21345.06EA
447
PLN
B21345.06
B21345.14
3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
3-Chloropropyl phenyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 4911-65-3
Molecular Formula: C9H11ClS
Formula Weight: 186.70
Odour: Stench
MDL No.: MFCD00040122
Formuła:
C₉H₁₁ClS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040122 Numer CAS: 4911-65-3 |