N-Ethylguanidinesulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21315.06
B21315.14
B21315.06EA
392
PLN
B21315.06
B21315.14
N-Ethylguanidinesulphate 98%
N-Ethylguanidinesulphate
Purity: 98%
CAS No.: 3482-86-8
Molecular Formula: [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2.H2SO4
Formula Weight: 272.33
Odour: Odourless
Melting Point: ca 245° dec.
MDL No.: MFCD00013130
Formuła:
[CH₃CH₂NHC(=NH)NH₂]₂·H₂SO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013130 Numer CAS: 3482-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-467-1 |