N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Vinylazepan-2-one
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
168
PLN
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Formuła:
C₈H₁₃NO Temp. Wrzenia: 128 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: 32…36 °C Gęstość: 1,029 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00080693 Numer CAS: 2235-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-787-6 |