Drukuj
wolfram ≥99.95% (metals basis), pręty 1.5 mm (0.06 in) Ø
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 449 PLN
42233.BV 42233.9X 42233.CE
wolfram ≥99.95% (metals basis), pręty 1.5 mm (0.06 in) Ø
wolfram
Formuła: W
Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3410 °C
Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9
Klasyfikacja Merck : 12,09945