Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21096.06
B21096.14
B21096.06EA
488
PLN
B21096.06
B21096.14
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 33512-26-4
Molecular Formula: C13H16NO5P
Formula Weight: 297.25
Melting Point: 60-64°
MDL No.: MFCD00134313
Formuła:
C₁₃H₁₆NO₅P Temp. topnienia: 60…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134313 Numer CAS: 33512-26-4 |