4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21076.14
B21076.22
B21076.14EA
360
PLN
B21076.14
B21076.22
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Purity: 97%
CAS No.: 107-70-0
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Mild
Boiling Point: 156°
UN No.: UN2293
MDL No.: MFCD00043932
Formuła:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Temp. Wrzenia: 156 °C Gęstość: 0.91 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043932 Numer CAS: 107-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-512-4 ADR: 3 III |