5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21065.06
B21065.03
B21065.06EA
1950
PLN
B21065.06
B21065.03
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Purity: 97%
CAS No.: 64943-90-4
Molecular Formula: C15H11NO2
Formula Weight: 237.26
MDL No.: MFCD00798602
Formuła:
C₁₅H₁₁NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798602 Numer CAS: 64943-90-4 |