Drukuj
Lactitol monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3R,4R,5R)-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-1,2,3,5,6-pentaol hydrate
B21016.03 B21016.06
B21016.03EA 738 PLN
B21016.03 B21016.06
Lactitol monohydrate 98%
Lactitol monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 81025-04-9 Molecular Formula: C12H24O11.H2O Formula Weight: 362.33 (344.31anhy) Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00150767
Formuła: C₁₂H₂₄O₁₁·H₂O
MW: 362.33 g/mol (344.31 anhy)
Temp. topnienia: 95…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150767
Numer CAS: 81025-04-9