2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid, Ibuprofen
B20989.03
B20989.06
B20989.14
B20989.03EA
287
PLN
B20989.03
B20989.06
B20989.14
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 15687-27-1
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 75-78°
Boiling Point: 157°/4mm
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00010393
Formuła:
C₁₃H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 157 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 75…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010393 Numer CAS: 15687-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-784-6 ADR: , Klasyfikacja Merck : 14,4881 |