6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20975.06
B20975.14
B20975.06EA
488
PLN
B20975.06
B20975.14
6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one 97%
6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 5436-01-1
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 216-219°
MDL No.: MFCD00234108
Formuła:
C₅H₆N₂O₂ Temp. topnienia: 216…219 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00176268 Numer CAS: 5436-01-1 |