2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol ≥85%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20936.06
B20936.14
B20936.06EA
434
PLN
B20936.06
B20936.14
2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol ≥85%, tech.
2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol
Purity: 85%
CAS No.: 4383-08-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
MDL No.: MFCD00046630
Formuła:
C₁₀H₁₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046630 Numer CAS: 4383-08-8 |