Furazolidone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone
B20834.14
B20834.22
B20834.14EA
587
PLN
B20834.14
B20834.22
Furazolidone 98%
Furazolidone
Purity: 98%
CAS No.: 67-45-8
Molecular Formula: C8H7N3O5
Formula Weight: 225.16
Melting Point: 254-256° dec.
MDL No.: MFCD00010550
Formuła:
C₈H₇N₃O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00910550 Numer CAS: 67-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-653-3 |