Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 0,01%
B20819.09
B20819.18
B20819.09EA
320
PLN
B20819.09
B20819.18
Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilised
Ethylene glycol ethyl methyl ether
Stab. with 0.01% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 5137-45-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.3870
Boiling Point: 100-102°
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048580
Formuła:
C₅H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 100…102 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 2 °C (36 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048580 Numer CAS: 5137-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-893-6 Jednostka: 3271 ADR: 3,II |