7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
CRT0044876
B20786.03
B20786.06
B20786.03EA
607
PLN
B20786.03
B20786.06
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 6960-45-8
Molecular Formula: C9H6N2O4
Formula Weight: 206.16
Melting Point: 264-266°
MDL No.: MFCD00044720
Formuła:
C₉H₆N₂O₄ Temp. topnienia: 264…266 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044720 Numer CAS: 6960-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 230-154-6 |