Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20642.09
B20642.88
B20642.09EA
1090
PLN
B20642.09
B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 17147-42-1
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Boiling Point: 87-89°/2mm
MDL No.: MFCD00052557
Formuła:
C₈H₁₁NO₃ Temp. Wrzenia: 87…89 °C (2 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052557 Numer CAS: 17147-42-1 |