Hyodeoxycholic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20506.06
B20506.14
B20506.22
B20506.06EA
621
PLN
B20506.06
B20506.14
B20506.22
Hyodeoxycholic acid 96%
Hyodeoxycholic acid
Purity: 96%
CAS No.: 83-49-8
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.59
Melting Point: 197-199°
Optical Rotation: +8° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003681
Formuła:
C₂₄H₄₀O₄ MW: 392.58 g/mol Temp. topnienia: 197…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003681 Numer CAS: 83-49-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-483-2 |