Di-n-propyl succinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20441.09
B20441.18
B20441.09EA
185
PLN
B20441.09
B20441.18
Di-n-propyl succinate 98%
Di-n-propyl succinate
Purity: 98%
CAS No.: 925-15-5
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Odour: Pleasant
Boiling Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00015213
Formuła:
C₁₀H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 250…252 °C Gęstość: 1,00 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015213 Numer CAS: 925-15-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-114-2 |