N-tert-Butylacrylamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20394.22
B20394.36
B20394.22EA
630
PLN
B20394.22
B20394.36
N-tert-Butylacrylamide 97%
N-tert-Butylacrylamide
Purity: 97%
CAS No.: 107-58-4
Molecular Formula: CH2=CHCONHC(CH3)3
Formula Weight: 127.19
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1742331
MDL No.: MFCD00026271
Formuła:
C₇H₁₃NO MW: 127.19 g/mol Temp. topnienia: 128…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026271 Numer CAS: 107-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-505-6 |