2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20370.06
B20370.14
B20370.06EA
602
PLN
B20370.06
B20370.14
2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Purity: 99%
CAS No.: 3290-53-7
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
MDL No.: MFCD00039815
Formuła:
C₁₀H₁₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039815 Numer CAS: 3290-53-7 |