Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20185.06
B20185.14
B20185.06EA
932
PLN
B20185.06
B20185.14
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride 97%
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 57297-29-7
Molecular Formula: C4H8N2.HCl
Formula Weight: 120.59
Melting Point: 122-123°
Beilstein Reference: 4507255
MDL No.: MFCD00053010
Formuła:
C₄H₈N₂ Temp. topnienia: 122…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053010 Numer CAS: 57297-29-7 |