Drukuj
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B20095.03 B20095.06 B20095.14
B20095.03EA 343 PLN
B20095.03 B20095.06 B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 118430-73-2 Molecular Formula: C8H15N3 Formula Weight: 153.22 Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00068002
Formuła: C₈H₁₅N₃
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068002
Numer CAS: 118430-73-2