Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cyclopentyl(phenyl)methanone, Benzoylcyclopentane
A19976.03
A19976.06
A19976.03EA
212
PLN
A19976.03
A19976.06
Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Cyclopentyl phenyl ketone
Purity: 96%
CAS No.: 5422-88-8
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₄O MW: 174.24 g/mol Temp. Wrzenia: 136…140 °C (16 mmHg) Gęstość: 1.036 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001378 Numer CAS: 5422-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-548-2 |