2-Methyl-4-octanone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19952.06
A19952.14
A19952.06EA
780
PLN
A19952.06
A19952.14
2-Methyl-4-octanone 99%
2-Methyl-4-octanone
Purity: 99%
CAS No.: 7492-38-8
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00048808
Formuła:
C₉H₁₈O Temp. Wrzenia: 180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048808 Numer CAS: 7492-38-8 |