Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19943.22
A19943.14
A19943.22EA
899
PLN
A19943.22
A19943.14
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (dry weight)
Brucine sulphate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 652154-10-4
Molecular Formula: C23H26N2O4.0.5H2SO4.xH2O
Formula Weight: 443.52(anhy)
Melting Point: 191-196° dec.
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00013472
Formuła:
C₂₃H₂₆N₂O₄·¹/₂H₂SO₄·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013472 Numer CAS: 652154-10-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-432-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,1455 |