Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromopropanesulphonic acid Sodium Salt
A19930.06
A19930.22
A19930.06EA
267
PLN
A19930.06
A19930.22
Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 55788-44-8
Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 225.05
Melting Point: ca 256° dec.
MDL No.: MFCD00024999
Formuła:
C₃H₇BrO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024999 Numer CAS: 55788-44-8 |