[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19916.03
A19916.06
A19916.03EA
411
PLN
A19916.03
A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Formuła:
C₈H₆FNO₂S Temp. topnienia: 89…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00179339 Numer CAS: 32083-66-2 ADR: 6.1,III |