3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1,2-Dimethyl-1-hydroxypropyl)acetylene
A19906.06
A19906.14
A19906.06EA
278
PLN
A19906.06
A19906.14
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 94%
CAS No.: 1482-15-1
Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 40°(104°F)
Boiling Point: 133°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD00039845
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 133 °C Gęstość: 0,87 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039845 Numer CAS: 1482-15-1 ADR: 3,III |