Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19880.03
A19880.06
A19880.03EA
940
PLN
A19880.03
A19880.06
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207399-25-5
Molecular Formula: C10H7NO2.xH2O
Formula Weight: 173.17(anhy)
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 125548
MDL No.: MFCD00167216
Formuła:
C₁₀H₉NO₃ Temp. topnienia: 166…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075137 Numer CAS: 207399-25-5 |