Farnesyl acetate (mixture of isomers) mixture of isomers 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19778.14
A19778.22
A19778.14EA
524
PLN
A19778.14
A19778.22
Farnesyl acetate (mixture of isomers) mixture of isomers 96%
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 29548-30-9
Molecular Formula: C17H28O2
Formula Weight: 264.41
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.477
Beilstein Reference: 1784823
MDL No.: MFCD00036516
Formuła:
C₁₇H₂₈O₂ Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036516 Numer CAS: 29548-30-9 Numer WE (dawny EINECS): 249-689-1 |